Documents
LIFH779AE3BE
Life Chemicals Inc.
2-[4-(methylamino)phenyl]ethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-(methylamino)phenyl)ethanethioamide
Inchi Code
1S/C9H12N2S/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)12/h2-5,11H,6H2,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
UZSZWOLLKAWQEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid