Documents
LIFH5F6BEB1B
Life Chemicals Inc.
2-amino-1-cyclopentylethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
BANYAVAMMDWLRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid