Documents
LIFH55F4F2B5
Life Chemicals Inc.
methyl 2-amino-5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.3
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoate
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-5-6-10(14)9(7-8)11(16)18-4/h5-7H,14H2,1-4H3,(H,15,17)
Clé InChI
JHSHNVWLBXWOLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid