Documents
LIFH22CC187D
Life Chemicals Inc.
4-morpholinopyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-morpholinopyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c13-9(14)8-10-2-1-7(11-8)12-3-5-15-6-4-12/h1-2H,3-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
KONMWBWQZPSPAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid