Documents
LIF945291565
Life Chemicals Inc.
6-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)7-1-2-9(11-5-7)15-8-3-4-14-6-8/h1-2,5,8H,3-4,6H2,(H,12,13)
Clé InChI
NFRNOHBFHSPSFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid