Documents
LIF509444797
Life Chemicals Inc.
1-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4S.ClH/c8-6-1-3-11(4-2-6)7-5-9-12-10-7;/h5-6H,1-4,8H2;1H
Clé InChI
COXGXTDOOHTZGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid