Documents
LIF466082903
Life Chemicals Inc.
5-hydroxy-6-methoxynicotinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-12-6-5(9)2-4(3-8-6)7(10)11/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MWQAELRQTBXFER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid