Documents
LIF458786995
Life Chemicals Inc.
2-amino-1-cyclohexylethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-cyclohexylethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7-8,10H,1-6,9H2
Clé InChI
MSIAFRBGOYFCND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid