Documents
LIF455764009
Life Chemicals Inc.
N,N,N-triethyl-2-((3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy)ethan-1-aminium 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.64
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N,N-triethyl-2-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]ethanaminium 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C18H30NO5.C7H8O3S/c1-7-19(8-2,9-3)10-11-24-18(20)14-12-15(21-4)17(23-6)16(13-14)22-5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h12-13H,7-11H2,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
LZMHPQDAYHVLMG-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid