Documents
LIF444784247
Life Chemicals Inc.
2-hydroxyphenazine 5,10-dioxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenazinol 5,10-dioxide
Inchi Code
1S/C12H8N2O3/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7,15H
Clé InChI
BMYLMFASUBJXBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid