Documents
KEYH14DED5E1
Key Organics / BIONET
5-Bromo-4-methoxy-2-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)6(8)4-9-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LSMZCZITQBBZGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 4C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DS-4393
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DS-4393