Documents
KEY466133631
Key Organics / BIONET
5,6-dimethyl-4-nitro-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6-dimethyl-4-nitro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-7-8(11-4-10-7)9(6(5)2)12(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
YOCFPELJWAVPDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12H-317S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12H-317S