Documents
KEY465201655
Key Organics / BIONET
methyl 3-nitro-4-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.36
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-nitro-4-[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N4O6/c1-28-18(23)13-2-7-16(17(12-13)22(26)27)20-10-8-19(9-11-20)14-3-5-15(6-4-14)21(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Clé InChI
ICUZQDCBDYFMCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-015