Principaux documents
KEY428075750
Key Organics / BIONET
5,6,7,8-tetrakis(chloromethyl)bicyclo[2.2.2]oct-2-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrakis(chloromethyl)bicyclo[2.2.2]oct-2-ene
Inchi Code
1S/C12H16Cl4/c13-3-9-7-1-2-8(11(9)5-15)12(6-16)10(7)4-14/h1-2,7-12H,3-6H2
Clé InChI
BXESXWMKHIKDLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4827
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4827