Documents
KEY387783406
Key Organics / BIONET
2,3,5-trichloro-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,5-trichloro-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7Cl3F6N/c8-2-1(6(11,12)13)3(9)5(10)17-4(2)7(14,15)16
Clé InChI
OIWWGZUWYQHWIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NG-0709
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NG-0709