Documents
KEY320856985
Key Organics / BIONET
2,2-bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.15
Numéro MDL:
Pf
209 - 211
Iupac Name
bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
Inchi Code
1S/C14H7Cl2N3O4.H2O/c15-13-3-1-8(18(20)21)5-10(13)12(7-17)11-6-9(19(22)23)2-4-14(11)16;/h1-6,12H;1H2
Clé InChI
BOEONDOHCYIJPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BF-0700
Melting Point
209 - 211
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BF-0700