Documents
KEY311758676
Key Organics / BIONET
1-methyl-5-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Pf
162 - 164
Iupac Name
1-methyl-5-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c1-10-7-3-2-5(11(12)13)4-6(7)8-9-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
BQPFSSQRLBUMQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AF-0724
Melting Point
162 - 164
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AF-0724