Documents
JWPH3249EA93
J & W Pharmlab LLC
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-4-oxo-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-15(2,3)20-14(19)17-12-9-7-6-8-11(12)13(18)10-16(17,4)5/h6-9H,10H2,1-5H3
Clé InChI
KUMFMTLVOBDOIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0089
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0089