Documents
ELGH9602CB22
Exelgen Discovery Ltd.
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{4-[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1-piperazinyl}ethylamine
Inchi Code
1S/C11H16F3N5/c12-11(13,14)9-1-3-16-10(17-9)19-7-5-18(4-2-15)6-8-19/h1,3H,2,4-8,15H2
Clé InChI
MSJTXYBMBGJMGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid