Documents
ENAH9851FD00
Enamine
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-{[(1S,2R)-2-hydroxycyclohexyl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.45
Numéro MDL:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl [(1S,2R)-2-hydroxycyclohexyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m0/s1
Clé InChI
DLDUSAROVXDNNQ-YCRPNKLZSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19654771