Documents
ENAH9851CA5E
Enamine
6-chlorohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.64
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-hexanamine
Inchi Code
1S/C6H14ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H2
Clé InChI
XUVUONUBXHYGCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7244925