Documents
ENAH97EDF226
Enamine
2-(ethylamino)propane-1,3-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(ethylamino)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-2-6-5(3-7)4-8/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
GWMADSUQNXLNCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366153