Principaux documents
ENAH97EDE935
Enamine
1-(4-methylphenyl)piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.26
Numéro MDL:
Pf
25-29
Iupac Name
1-(4-methylphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clé InChI
JWWPZSUQVZPAHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086
Melting Point
25-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086