Principaux documents
ENAH97A1838A
Enamine
5-fluoropyrimidine-2,4,6-triol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2,4,6-pyrimidinetriol
Inchi Code
1S/C4H3FN2O3/c5-1-2(8)6-4(10)7-3(1)9/h(H3,6,7,8,9,10)
Clé InChI
RJCPGIDCCOBOPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121412