Documents
ENAH961D2CC3
Enamine
3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-6-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c10-4-1-2-5-6(3-4)14-8(7(5)11)9(12)13/h1-3H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
ZJNYXZSJRIHLMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186713