Principaux documents
ENAH961CE814
Enamine
2,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2/h7H,3-5,10H2,1-2H3
Clé InChI
WVYMWOVWLCQECG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19523510
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19523510