Documents
ENAH961CD54B
Enamine
(4-propyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-propyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10N2OS/c1-2-3-5-6(4-9)10-8-7-5/h9H,2-4H2,1H3
Clé InChI
MFERYUGAEYDEKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5041803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5041803