Documents
ENAH95E741DF
Enamine
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FNO2S/c6-3-1-4(7)5(9-2-3)12(8,10)11/h1-2H
Clé InChI
OJBWJLXXWMCQGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978