Principaux documents
ENAH95E72F51
Enamine
methyl 4-amino-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c1-15-10(14)8-6-4-2-3-5-7(6)9(11)13-12-8/h2-5H2,1H3,(H2,11,13)
Clé InChI
NRBUQUBLWUTTAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865448
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865448