Documents
ENAH95E7297C
Enamine
rac-(3aR,6S,6aS)-6-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(3aS,6R,6aR)-6-hydroxyhexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-5-2-1-4-3-6(9)10-7(4)5/h4-5,7-8H,1-3H2/t4-,5+,7+/m0/s1
Clé InChI
MBJJGJACXCAZKL-HBPOCXIASA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542507
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542507