Principaux documents
ENAH95E72968
Enamine
4-(propa-1,2-dien-1-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(propa-1,2-dien-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-3-8-4-6-9-7-5-8/h3,8-9H,1,4-7H2
Clé InChI
DFBQZWCXLFMEEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27144378
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27144378