Documents
ENAH9453E07B
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidin]-3-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.7
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[indene-2,3'-pyrrolidin]-1(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO.ClH/c14-11-10-4-2-1-3-9(10)7-12(11)5-6-13-8-12;/h1-4,13H,5-8H2;1H
Clé InChI
PUOLEDWJUAQLCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980842
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980842