Principaux documents
ENAH90823519
Enamine
[4-(oxan-2-yloxy)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-14-12/h4-7,12H,1-3,8-9,13H2
Clé InChI
LCYFUCXYEJHWDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4399401
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4399401