Documents
ENAH6591F414
Enamine
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.67
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-aminoisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O2.ClH/c1-15-11(14)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(12)13-10;/h2-6H,1H3,(H2,12,13);1H
Clé InChI
JCTRJOUUPUAGOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439743