Principaux documents
ENAH5802EAE4
Enamine
(3-methoxy-3-methylbutyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxy-3-methylbutyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16N2O.2ClH/c1-6(2,9-3)4-5-8-7;;/h8H,4-5,7H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
LUVQKNKOLUUXPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437707
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437707