Principaux documents
ENAH5802E58F
Enamine
methyl 2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)6-15(12,13)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
Clé InChI
MNCLAGZQUDFQBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3642314
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3642314