Principaux documents
ENAH5802E21F
Enamine
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.61
Numéro MDL:
Pf
213-215
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClN4/c1-5-2-7(9)13-8(12-5)6(3-10)4-11-13/h2,4,12H,1H2
Clé InChI
NDHGYLFBPJJTFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180976
Melting Point
213-215
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3180976