Documents
ENAH5802DCD1
Enamine
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(6-9)3-1-2-4-7/h6H,1-4H2
Clé InChI
YCIRISUEUQBWTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337