Principaux documents
ENAH38A2DB17
Enamine
4-[(dimethylcarbamoyl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12(2)10(13)7-8-3-5-9(6-4-8)11(14)15/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
LJTQUFHONBMKSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354519
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354519