Documents
ENAH315521EE
Enamine
rac-(3R,5S)-5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,5R)-5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c13-6-3-7(10-4-6)9-11-8(12-14-9)5-1-2-5;/h5-7,10,13H,1-4H2;1H/t6-,7+;/m0./s1
Clé InChI
VSEYNKGTDUAFID-UOERWJHTSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740166