Documents
ENAH3051F0EF
Enamine
2-chloro-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
FYZHQRGIHWWQLB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1966836