Principaux documents
ENAH305036F2
Enamine
3-[4-(propan-2-yl)phenyl]oxolane-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-(4-isopropylphenyl)dihydro-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)11-7-12(14)16-13(11)15/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
QSHDPBIZBSOQPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1852778