Documents
ENAH30479EB5
Enamine
2-({2-chloro-6-oxo-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohexa[c]chromen-3-yl}oxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-chloro-6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H15ClO5/c1-8(15(18)19)21-14-7-13-11(6-12(14)17)9-4-2-3-5-10(9)16(20)22-13/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
UDRXBMZEWXEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303071