Documents
ENAH3046DE0F
Enamine
5-(piperidin-4-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-piperidinyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-10-2-1-9(7-13-10)8-3-5-12-6-4-8/h1-2,7-8,12H,3-6H2,(H2,11,13)
Clé InChI
WLZYZVMUWFTMCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201259