Principaux documents
ENAH2C557801
Enamine
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-10(11,12)8(9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
AWWDLBSVZSUFCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333