Documents
ENAH049F2E49
Enamine
N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-2-4-12-11(3-1)13-5-6-14-7-9-15-10-8-14/h1-4H,5-10H2,(H,12,13)
Clé InChI
MAFYBJHMXBSXHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699773