Principaux documents
ENAH049F2E2E
Enamine
5-(difluoromethyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(difluoromethyl)-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazol-3-ol
Inchi Code
1S/C5H5F2N3O3/c1-9-2(4(6)7)3(10(12)13)5(11)8-9/h4H,1H3,(H,8,11)
Clé InChI
GRHGKMKVQGVMNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699698
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699698