Documents
ENAH049F2D73
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-5(9)4-7(6(10)11)2-1-3-7/h5H,1-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
YVDNLJJRPYJSCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696668