Documents
ENAH03BC6405
Enamine
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-10(8-14)7-13(12-9)11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
HNYXYMLYJOXRKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461181
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461181