Documents
ENAH03BB3871
Enamine
4-bromo-5-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-2-3-5-7(6(4)8)10-11-9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
LZNYAFJZUBDGSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266416
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266416